Learn More
PIPES, 98%
Product Code. 11433107
Click to view available options
Quantity:
25 g
100 g
500 g
Unit Size:
100g
25g
500g
Product Code. 11433107
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A16090.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 5625-37-6 | C8H18N2O6S2 | 302.36 g/mol
PIPES is commonly used as a buffering agent in biochemistry.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
PIPES is commonly used as a buffering agent in biochemistry.
Solubility
Soluble in 1M sodium hydroxide solution. Slightly soluble in water.
Notes
Incompatible with strong oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 5625-37-6
Molecular Formula C8H18N2O6S2
Molecular Weight (g/mol) 302.36
MDL Number MFCD00006159
InChI Key IHPYMWDTONKSCO-UHFFFAOYSA-N
Synonym pipes, 1,4-piperazinediethanesulfonic acid, piperazine-n,n'-bis 2-ethanesulfonic acid, 2,2'-piperazine-1,4-diyl diethanesulfonic acid, 1,4-piperazinebis ethanesulfonic acid, unii-g502h79v6l, 2-4-2-sulfoethyl piperazin-1-yl ethanesulfonic acid, piperazine-1,4-bis 2-ethanesulfonic acid, 1,4-piperazine-diethanesulfonic acid, 2,2'-piperazine-1,4-diyl bis ethanesulphonic acid
PubChem CID 79723
ChEBI CHEBI:44933
IUPAC Name 2-[4-(2-sulfoethyl)piperazin-1-yl]ethanesulfonic acid
SMILES C1CN(CCN1CCS(=O)(=O)O)CCS(=O)(=O)O
Specifica
Melting Point >300°C
Quantity 25 g
Beilstein 817713
Merck Index 147479
Solubility Information Soluble in 1M sodium hydroxide solution. Slightly soluble in water.
Formula Weight 302.37
Percent Purity 98%
Chemical Name or Material PIPES
RUO – Research Use Only
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato