Learn More
IKA™ PETTE Multi 8-Channel Pipette
GREENER_CHOICE
Product Code. 17804394 Shop All IKA Products
Click to view available options
Volume (Metric):
10 μL
100 μL
200 μL
Unit Size:
Each
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit. 17804394
missing translation for 'mfr': IKA™ 0020017943
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
The PETTE multi is a series of mechanical air-displacement pipettes with 8 channels for precise dispensing in microliter or deep well plates.
  • The IKA PETTE multi 8 Channel Pipette Series has 8 channel pipette options that can hold up to 200 μL of liquid.
  • Color-coding simplifies the rapid selection of the right pipette.
  • The impact-resistant, UV-resistant and chemically resistant conical tip ensures reliable metering in the long-term.
  • Improved ergonomics as a result of replaceable handles in various different shapes and materials.
  • The ergonomic handles ensure the best fit for your hand, allowing for precise and repeatable results.
  • The pipetting volume is easily adjusted by fine or coarse adjustments, and the selected volume can be read off the display in large figures at any time.
  • After the pipetting process, the tip of the pipette is ejected quickly by simply pressing the central multifunction button.
  • The piston and tip cone are made from DLC-coated stainless steel, which is resistent to typical wear.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Compliance ISO 8655
Autoclavable Autoclavable
Color Gray
Disposable Reusable
Grip Type Ergonomic
Material Stainless Steel
Number of Channels 8
Type Pipette
Volume (Metric) 10 μL
Increments 0.01 μL
Dimensions (L x W x H) 63 x 83 x 235 mm
Color Code Gray
Afficher plus Afficher moins
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis