Learn More
Invitrogen™ PEG Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Invitrogen™ PA532247
Artikelnummer. 13466767
  • 548.00 EUR / 100µL
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Beschreibung
Recommended positive controls: PEGylated BSA, Pegasys. Store product as a concentrated solution. Centrifuge briefly prior to opening the vial.
Polyethylene glycol (PEG) is a polyether compound with many applications from industrial manufacturing to medicine. PEG is also known as polyethylene oxide (PEO) or polyoxyethylene (POE) depending on its molecular weight.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
PEG
Polyclonal
Unconjugated
Poly Ethylene Glycol; Polyethylene Glycol
PEG.
100 μL
Primary
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Liquid
Chemical
Western Blot
0.71 mg/mL
0.1M tris glycine with 20% glycerol and 0.01% thimerosal; pH 7
Rabbit
Antigen affinity chromatography
RUO
Chemical
Antibody
IgG
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt