Learn More
Beskrivning
The PDZD2 antibody from Proteintech is a rabbit polyclonal antibody generated with recombinant protein of human PDZD2. This antibody recognizes human, mouse antigen. The PDZD2 antibody has been validated for the following applications: WB, IHC, ELISA analysis.
Specifikationer
Specifikationer
| Antigen | PDZD2 |
| Applications | Western Blot, Immunohistochemistry, ELISA |
| Classification | Polyclonal |
| Concentration | 400 μg/mL |
| Conjugate | Unconjugated |
| Gene Symbols | AIPC; KIAA0300; PAPIN; PDZK3; PIN1 |
| Host Species | Rabbit |
| Immunogen | Recombinant Protein |
| Purification Method | Antigen affinity purification |
| Quantity | 150 μL |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?