Learn More
Memmert Pass-through Oven UF160TS TwinDISPLAY, 161L, 20-250°C, Forced Convection
Brand:  Memmert UF160TS
7506.24 EUR valid until 2025-12-20
BEST PRICE on Promo! Use promo code "24121" to get your promotional price.
Pass-through Oven UF160TS TwinDISPLAY, 161L, 20-250°C, Forced Convection
Product Code. 16388027
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    9200.00 EUR
    8917.00 EUR / Each
    Save 283.00 EUR
    3% Off
Only null left
Estimated Shipment: 03-02-2026
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado