Learn More
p-Benzoquinone, TRC
Product Code. 30137578
Change view
Click to view available options
Quantity:
1 g
50 g
100 g
Unit Size:
100g
1g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity unitSize
30137578 50 g 50g
30137382 1 g 1g
30008365 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 30137578 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB20658050G
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 106-51-4
Formula Weight 108.0211
InChI Formula InChI=1S/C6H4O2/c7-5-1-2-6(8)4-3-5/h1-4H
IUPAC Name cyclohexa-2,5-diene-1,4-dione
Molecular Formula C6 H4 O2
Molecular Weight (g/mol) 108.09
Percent Purity >95%
SMILES O=C1C=CC(=O)C=C1
Synonym p-Benzoquinone (8CI), 1,4-Benzoquinone, 1,4-Cyclohexadienedione, Chinone, Inhibitor PBQ, NSC 36324, PBQ, PBQ 2, Quinone, Stearer PBQ, p-Quinone
Chemical Name or Material 1,4-Benzoquinone
Grade GC
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Spezifikation
Quantity 50 g