Learn More
Beskrivelse
The OXT antibody from Proteintech is a rabbit polyclonal antibody generated with recombinant protein of human OXT. This antibody recognizes human, mouse, rat antigen. The OXT antibody has been validated for the following applications: IHC, IP, ELISA analysis.
Tekniske data
Tekniske data
| Antigen | OXT |
| Applications | Immunohistochemistry, Immunoprecipitation, ELISA |
| Classification | Polyclonal |
| Concentration | 600 μg/mL |
| Conjugate | Unconjugated |
| Gene Symbols | MGC126890; MGC126892; OT; OT-NPI |
| Host Species | Rabbit |
| Immunogen | Recombinant Protein |
| Purification Method | Antigen affinity purification |
| Quantity | 20 μL |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?