Learn More
Thermo Scientific™ Oxoid™ Bile Salts
Artikelnummer. 10128872
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantity:
250 g
missing translation for 'unitSize'
250g
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 10128872
missing translation for 'mfr': Thermo Scientific™ LP0055J
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Oxoid Bile Salts is a standardized ox-bile extract used as a selective inhibitory agent in culture media.
Oxoid Bile Salts is a standardized ox-bile extract used as a selective inhibitory agent in culture media.
Normal working concentration 0.5% w/v. Each vial supplements 500mL of medium.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Description Bile Salts
Form Powder
Product Type Bile Salts
Quantity 250 g
compliance-icons
Produktidentifikator
  • BILE SALTS L55
Signalwort
  • Warning
Gefahrenkategorie
  • Serious eye damage/eye irritation Category 2
  • Skin corrosion/irritation Category 2
  • Specific target organ toxicity Category 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Causes skin irritation.
  • H319-Causes serious eye irritation.
  • H335-May cause respiratory irritation.
Sicherheitshinweis
  • P280-Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
  • P261-Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapours/spray.
  • P302+P352-IF ON SKIN: Wash with plenty of water/.
  • P305+P351+P338-IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contains : Sodium Taurocholate,Sodium Taurodeoxycholate, Sodium cholate
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt