Learn More
Thermo Scientific™ Oxoid™ Agar Bacteriological
Click to view available options
Quantity:
500 g
5 kg
Dimensione della confezione:
500g
5kg
Descrizione
Oxoid Agar Bacteriological (Agar No. 1) is a clear purified high gel strength bacteriological agar compatible with all culture media.
Specifica
Specifica
| Description | Agar No. 1, bacteriological |
| Form | Powder |
| Product Type | Agar |
| Quantity | 500 g |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto