Learn More
Honeywell Burdick & Jackson™ Oxidation Reagent, 0.05M Iodine in 90/10 Pyridine/Water (v/v)
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantity:
4 x 2.5 L
Packaging Type:
GLASS BOTTLE, GL45
Förpackningsstorlek
Each
Beskrivning
Burdick & Jackson™ BioSyn™ reagents & solvents for DNA/RNA synthesis
- Honeywell Burdick & Jackson™ BioSyn™ Solvents and Reagents are specifically processed and purified to exacting specifications, ensuring outstanding synthesis efficiency
- ideal for oligonucleotide synthesis regardless of the application
- All solvents and reagents are filtered (0.2-micron for oxidation reagents and 0.1-micron for all other reagents) to minimize particulate contamination
Specifikationer
Specifikationer
| CAS | 7553-56-2 |
| Density | 0.983 g/cm3 |
| Packaging Type | GLASS BOTTLE, GL45 |
| Quantity | 4 x 2.5 L |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu