Learn More
Labcon Overfit Caps for Culture Tubes
Product Code. 17204416
Click to view available options
Color:
Assorted (Red, Yellow, Blue, Green, Orange)
Blue
Green
Natural
Orange
Purple
Red
Yellow
Closure Size:
10 mm
12 mm
13 mm
16 mm
Unit Size:
Pack of 1000
Pack of 10000
Product Code. 17204416
Brand: Labcon 33038060009
Only null left
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Secure, liquid-tight seal for plastic and glass culture tubes. Available in sizes that fit 10 mm, 12 mm, 13 mm, and 16 mm round bottom culture tubes.
  • Designed to easily recap blood drawing tubes, glass test tubes, and plastic culture tubes, Overfit Caps are ideal for protocols that require centrifugation, agitation,
    and refrigeration.
  • Offered in a variety of bright colors, Labcon's Overfit Caps are the ideal alternative to costly parafilm or plug caps that are prone to evaporation.
  • Cap includes integral thumb lever for easy opening and vertical ridges for secure grip
  • ATP, RNase/DNase and Endotoxin Free (non-pyrogenic)
  • Polyethylene USP Class VI resin
  • Made in USA
Specifikationer
Certifications/Compliance ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP
Closure Size 10 mm
Pre-sterilized No
Product Type Overfit Cap
Autoclavable Not Autoclavable
Material Polyethylene USP Class VI
Color Purple
For Use With (Application) Protocols that require centrifugation, agitation, and refrigeration
Packaging 1000/Bag, 10 Bags/Cs.
Clean Claims ATP, RNase/DNase and Endotoxin Free (non-pyrogenic)
Sterility Non-sterile
For Use With (Equipment) Culture Tubes
Disposable Single-use
Visa mer Visa mindre
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.