missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Osimertinib, MedChemExpress

Product Code. 16476926
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantity:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
200 mg
500 mg
1 g
Unit Size:
100mg
10mg
1g
200mg
500mg
50mg
5mg
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity unitSize
16476926 100 mg 100mg
16481196 200 mg 200mg
16472887 50 mg 50mg
16456818 10 mg 10mg
16409367 5 mg 5mg
16401559 1 g 1g
16441786 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 16476926 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY15772

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

MedChemExpress Osimertinib (AZD9291) is a covalent, orally active, irreversible, and mutant-selective EGFR inhibitor with an apparent IC50 of 12 nM against L858R and 1 nM against L858R/T790M, respectively. Osimertinib overcomes T790M-mediated resistance to EGFR inhibitors in lung cancer.

Osimertinib (AZD9291) is a covalent, orally active, irreversible, and mutant-selective EGFR inhibitor with an apparent IC50 of 12 nM against L858R and 1 nM against L858R/T790M, respectively. Osimertinib overcomes T790M-mediated resistance to EGFR inhibitors in lung cancer.

Spezifikation

Chemical Name or Material Osimertinib
CAS 1421373-65-0
Color Light Brown
Purity Grade Notes Research
Molecular Formula C28H33N7O2
Quantity 100 mg
Synonym AZD-9291 Mereletinib
Solubility Information DMSO : 62.5 mg/mL (125.10 mM; Need ultrasonic)
SMILES C=CC(NC1=CC(NC2=NC=CC(C3=CN(C)C4=C3C=CC=C4)=N2)=C(OC)C=C1N(CCN(C)C)C)=O
Molecular Weight (g/mol) 499.61
Formula Weight 499.61
Percent Purity 99.51%
Grade Research
Physical Form Powder
For Use With (Application) Cancer-Kinase/protease
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

Research purposes only

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.