Learn More
Thermo Scientific™ Orion Star T900 Series Titrator Accessories
Description
Get accessories and replacement parts for the Orion Star T910 pH titrator, Orion Star T920 redox titrator, Orion Star T930 ion titrator and Orion Star T940 all-in-one titrator. These are designed to expand titrator functionality and minimize maintenance downtime.
•Select interchangable burette sizes of 10mL, 20mL or 50mL to customize your titrator
•Bottle holder helps secure titrant to prevent spills and offers flexible placement
•Color-coded tubing and connectors simplify tubing installation and maintenance
•Computer software is designed to make data transfer simple and reliable
Spécification
Spécification
| Description | Orion Star T900 series burette cover |
| Type | Burette Cover |
| For Use With (Equipment) | Orion Star T910 pH titrator, Orion Star T920 redox titrator, Orion Star T930 ion titrator, Orion Star T940 all-in-one titrator |
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.