Learn More
Macherey-Nagel™ Optima™ 5 Performance GC Capillary Column
Shop All Macherey-Nagel Products
Click to view available options
Length (Metric):
10 m
15 m
25 m
30 m
50 m
60 m
Film Thickness:
0.1 μm
0.25 μm
0.35 μm
0.5 μm
1 μm
3 μm
5 μm
Conditionnement:
Each
Pack of 15
Pack of 50
Spécification
Spécification
| Diameter (Metric) | 0.5 mm |
| Type | High Performance GC Capillary Column |
| Diameter (Metric) Inner | 0.32 mm |
| Stationary Phase | Optima™ 5 |
| USP Type | G27 |
| For Use With (Application) | Gas Chromatography (GC) |
| Temperature Range | 340°C |
| Film Thickness | 3 μm |
| Length (Metric) | 25 m |
| Quantity | 1 Each |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu