Learn More
Diba Omnifit™ Frits for EZ, EZ SolventPlus™, BenchMark™, HiT™, and SolventPlus™ Columns
Product Code. 15845524
Encompass_Preferred
Click to view available options
Diameter (Metric) Inner:
6.6 mm
10 mm
15 mm
25 mm
35 mm
50 mm
Material:
PTFE
Polyethylene
Pore Size:
5 μm
10 μm
20 μm
25 μm
30 μm
50 μm
Förpackningsstorlek
Pack of 20
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Produktkode 15845524
missing translation for 'mfr': Diba 006FR1030
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Omnifit™ Frits for EZ, EZ SolventPlus™, BenchMark™, HiT™, and SolventPlus™ Columns feature a range of porosities for your media and chemistry
Tekniske data
For Use With (Equipment) Omnifit™ EZ, EZ SolventPlus™, BenchMark™, HiT™, and SolventPlus™ Columns
Diameter (Metric) Inner 10 mm
Type Liquid Chromatography Column
Pore Size 30 μm
Length (Metric) 10 mm
Material PTFE
Korrektion af produktindhold
Fisher Scientific Encompass-programmet tilbyder varer, som ikke er en del af vores distributionsportefølje. Disse produkter har typisk ikke billeder eller detaljerede beskrivelser. Vi er dog forpligtet til at forbedre din shoppingoplevelse. Brug formularen nedenfor til at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.