Learn More
Omadacycline tosylate, MedChemExpress
Codice prodotto. 16428817
Encompass_Preferred
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantity:
5 mg
10 mg
50 mg
missing translation for 'unitSize'
10mg
50mg
5mg
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 16428817
missing translation for 'mfr': Medchem Express HY14865B5mg
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
MedChemExpress Omadacycline (PTK 0796) tosylate, a first-in-class orally active aminomethylcycline antibacterial, is a member of the tetracycline class of antibiotics.
Omadacycline tosylate acts through the inhibition of bacterial protein synthesis by binding to the 30S ribosomal subunit. Omadacycline tosylate possesses broad-spectrum antibacterial activity against aerobic and anaerobic Gram-positive and Gram-negative bacteria, as well as atypical bacteria. Omadacycline tosylate can be used for the research of acute bacterial skin and skin-structure infections, community-acquired pneumonia, and urinary tract infections.
Specifica
Chemical Name or Material Omadacycline tosylate
CAS 1075240-43-5
Color Yellow
Purity Grade Notes Research
Molecular Formula C36H48N4O10S
Quantity 5 mg
Synonym PTK 0796 tosylateAmadacycline tosylate
Solubility Information H2O : 12.5 mg/mL (17.15 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(C1=C(O)[C@@H](N(C)C)[C@@](C[C@@]2([H])C(C(C3=C(O)C(CNCC(C)(C)C)=CC(N(C)C)=C3C2)=O)=C4O)([H])[C@@]4(O)C1=O)N.OS(=O)(C5=CC=C(C)C=C5)=O
Molecular Weight (g/mol) 728.85
Formula Weight 728.85
Percent Purity 99.37%
Grade Research
Physical Form Powder
For Use With (Application) COVID-19-immunoregulation
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Research purposes only
Correzione del contenuto del prodotto
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato