Learn More
Kern Sohn OIML Class F1 Weight Set, Wooden Box
Beskrivelse
- Knob shape
- Polished stainless steel
- Lined case
- Milligram weight sets 1 mg to 500 mg are supplied in a removable plastic box
Tekniske data
Tekniske data
| Classification | F1 |
| Material | Stainless Steel |
| Case Material | Wood |
| Weight (Metric) | 1 mg to 50 g |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?