Learn More
Sartorius™ OIML Class F1 Proof Line Knob Weight with DAkkS Certificate
Product Code. 11353324 Shop All Sartorius Products
Click to view available options
Mass:
1 g
2 g
5 g
10 g
20 g
50 g
100 g
200 g
500 g
1 kg
2 kg
5 kg
10 kg
Unit Size:
Each
Product Code. 11353324
Brand: Sartorius™ YCW413AC02
Only null left
Add to basket
Add to basket
Polished non-magnetizable calibration weights. Sartorius™ OIML Class F1 Proof Line Knob Weight with DAkkS Certificate is constructed of special steel and supplied in a plastic case.
  • Non-magnetizable
  • Supplied in a high-quality plastic case (unless otherwise specified) suitable for use in cleanrooms
  • Special Stainless steel construction with a density of 7,950 kg/m3
  • Complies with OIML R111-1 International Recommentation
  • DAkkS Certified
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Product Type Proof Line Weight
Certifications/Compliance DAkkS calibration certificate
Classification OIML Class F1
Material Special Stainless Steel
Density 7,950kg/m3
Mass 10 g
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato