Learn More
OCRL Antibody (S166A-26), Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals NBP2-42193-0.025mg
Product Code. 18603367
  • 121.00 EUR / 0.03mg
Description
OCRL Monoclonal antibody specifically detects OCRL in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
OCRL
Monoclonal
1 mg/mL
Western Blot 1:1000, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
Q01968
Mouse
Protein G purified
RUO
Primary
Human, Mouse, Rat
Purified
Western Blot, Immunofluorescence
S166A-26
Unconjugated
PBS (pH 7.4), 50% Glycerol
EC 3.1.3.36, INPP5F, LOCR, Lowe oculocerebrorenal syndrome protein, NPHL2, OCRL1inositol polyphosphate 5-phosphatase OCRL-1, oculocerebrorenal syndrome of Lowe, phosphatidylinositol polyphosphate 5-phosphatase
Fusion protein amino acids 1-901 (full-length) of human INPP5F. Rat: 93% identity (845/904 amino acids identical). Mouse: 91% identity (824/901 amino acids identical) ∽50% identity with INPP5b.
0.025 mg
Golgi Apparatus Markers
4952
Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
IgG1
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
SDS
Documentos
Documentos
Product Certifications
Promociones
Promociones
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado