Learn More
Thermo Scientific™ Cryo Vial Closure Color Coders
Produktkod. 10254121
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Color:
Assorted
Blue
Brown
Gray
Green
Orange
Pink
Purple
Red
White
Yellow
Product Line:
Nalgene
Nunc
Förpackningsstorlek:
Pack of 100
Pack of 2000
Pack of 500
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 10254121
Brand: Thermo Scientific™ 354879
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Make it easier to identify specific vials quickly and simplify your inventory by using these color coders that fit into the top of cryogenic vial or tube closures.
Make it possible to identify specific vials quickly and simplify your inventory using color coders that fit into the top of Nalgene™ Cryogenic vial closures or Nunc™ Cryogenic Tube closures.
  • Nalgene™ color coders are made from polystyrene and fit only in Nalgene™ cryogenic vial closures. Available in 5 colors
  • Nunc™ color coders are made from polycarbonate and fit only in Nunc™ cryogenic tube closures and Cryobank 2ml and 5mL tube caps. Available in 10 colors or as an assortment.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Description Nunc™ CryoColor Vial Closure Coder, PS
Color Blue
Material Polystyrene
Product Line Nunc
Quantity 500/Pk., 2000/Cs.
Type Vial Closure
For Use With (Equipment) Cryogenic Vial
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.