Learn More
Macherey-Nagel™ NucleoSpin™ Plant II, Mini Kit for DNA from Plants
Artikelnummer. 11992492
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
No. of Reactions:
10 Preps
250 Preps
50 Preps
missing translation for 'unitSize'
10 reactions
250 reactions
50 reactions
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 11992492
missing translation for 'mfr': Macherey-Nagel™ 740770.10
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Isolate and purify genomic DNA from plant samples. NucleoSpin™ Plant II kits enable enhanced yield and quality DNA.
Features
  • The second generation for rapid isolation of genomic DNA from plant samples
  • with higher yield and quality
  • Two alternative lysis buffers included for optimal processing of various samples and highest flexibility:
  • Lysis Buffer PL1, based on CTAB lysis method
  • Lysis Buffer PL2, based on SDS lysis method
  • NucleoSpin™ Filters included for clarification of lysate
  • Improved buffer compositions – higher yield and purity
  • Optimized silica membrane – improved DNA binding
  • RNase A included
Applications
  • DNA from plant cells and tissue
  • DNA from fungi
  • Typical downstream applications: PCR, Southern blotting, enzymatic reactions
Spezifikation
No. of Reactions 10 Preps
Product Type Plant II
Sample Volume <100 mg wet weight, <20 mg dry weight
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Signalwort
  • Danger
Gefahrenkategorie
  • Flammable liquid Category 3
  • Acute toxicity Category 4
  • Serious eye damage/eye irritation Category 2
  • Respiratory sensitiser Category 1
  • Specific target organ toxicity Category 3
Gefahrenhinweis
  • H226-Flammable liquid and vapour.
  • H302-Harmful if swallowed.
  • H319-Causes serious eye irritation.
  • H334-May cause allergy or asthma symptoms or breathing difficulties if inhaled.
  • H336-May cause drowsiness or dizziness.
  • H335-May cause respiratory irritation.
Sicherheitshinweis
  • P261-Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapours/spray.
  • P342+P311-If experiencing respiratory symptoms: Call a POISON CENTER/doctor/ .
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contains : guanidine hydrochloride, ethanol/dodecylsulfate, sodium salt/guanidine hydrochloride, 2-propanol
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt