Learn More
Macherey-Nagel™ NucleoMag Virus kit for RNA/DNA purification from cell-free fluids
Beskrivelse
4 x 96 well plate
Tekniske data
Tekniske data
| Capacity | 0.2 μg/μL beads |
| Content And Storage | 18°C to 25°C |
| Sample Type | Cell-free Biological Fluids, Plasma, Serum |
| For Use With (Application) | Isolation of Viral Nucleic Acids |
| No. of Reactions | 384 Preps |
| Sample Volume | <200 μL |
| Size | 300 bp−approx. 50 kbp |
| Target | Viral RNA and DNA |
| Form | Magnetic Beads |
Sikkerhed og håndtering
Farekategori
- Respiratory sensitiser Category 1
- Skin sensitiser Category 1
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?