Learn More
Macherey-Nagel™ Nucleogel™ Sugar HPLC Guard Columns
Shop All Macherey-Nagel Products
Click to view available options
USP Type:
L19
L34
L58
Unit Size:
Pack of 2
Spezifikation
Spezifikation
| Particle Size | 10 μm |
| Length (Metric) | 21 mm |
| Pore Size | 100Å |
| Type | HPLC Guard Column |
| Diameter (Metric) Inner | 4 mm |
| Stationary Phase | NUCLEOGEL™ SUGAR Na |
| Mobile Phase Compatibility | Water/ 0.02 % azide |
| Solvents | Water/ 0.02 % azide |
| Column Format | Valco HPLC Guard Column |
| For Use With (Application) | Separation of Oligosaccharides from Starch Hydrolysates and Food |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur