missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

NOD-IN-1, MedChemExpress

Product Code. 16400689
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantity:
1 mg
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Unit Size:
100mg
10mg
1mg
50mg
5mg
This item is not returnable. View return policy

Product Code. 16400689

Brand: Medchem Express HY100691

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

This item is not returnable. View return policy

MedChemExpress NOD-IN-1 is a potent mixed inhibitor of nucleotide-binding oligomerization domain (NOD)-like receptors, NOD1 and NOD2, with IC50 of 5.74 μM and 6.45 μM, respectively.

NOD-IN-1 is a potent mixed inhibitor of nucleotide-binding oligomerization domain (NOD)-like receptors, NOD1 and NOD2, with IC50 of 5.74 μM and 6.45 μM, respectively.

Specifications

Chemical Name or Material NOD-IN-1
CAS 132819-92-2
Color White
Purity Grade Notes Research
Molecular Formula C18H17NO4S
Quantity 1 mg
Solubility Information DMSO : 100 mg/mL (291.21 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=S(N1C(C(OCC)=O)=CC2=CC=CC=C21)(C3=CC=C(C)C=C3)=O
Molecular Weight (g/mol) 343.4
Formula Weight 343.4
Percent Purity 99.7%
Grade Research
Physical Form Solid
For Use With (Application) COVID-19-immunoregulation
Show More Show Less

Research purposes only

Berichtigung von Produktinhalten

Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt