missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Niraparib (R-enantiomer), MedChemExpress

Code produit. 16434078
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantity:
5 mg
10 mg
50 mg
Conditionnement:
10mg
50mg
5mg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Code produit. 16434078

Marque: Medchem Express HY10619D

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

MedChemExpress Niraparib R-enantiomer (MK-4827 R-enantiomer) is an excellent PARP1 inhibitor with IC50 of 2.4 nM.

Niraparib R-enantiomer (MK-4827 R-enantiomer) is an excellent PARP1 inhibitor with IC50 of 2.4 nM.

Spécification

Chemical Name or Material Niraparib (R-enantiomer)
CAS 1038915-58-0
Color Light Yellow
Purity Grade Notes Research
Molecular Formula C19H20N4O
Quantity 10 mg
Synonym MK 4827 (R-enantiomer)
Solubility Information DMSO : ≥ 32 mg/mL (99.88 mM)
SMILES O=C(C1=CC=CC2=CN(C3=CC=C([C@@H]4CNCCC4)C=C3)N=C12)N
Molecular Weight (g/mol) 320.39
Formula Weight 320.39
Percent Purity 98.58%
Grade Research
Physical Form Solid
For Use With (Application) Cancer-programmed cell death
Afficher plus Afficher moins

Research purposes only

Correction du contenu d'un produit

Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis