Learn More
Nigrosin, alcohol soluble
Product Code. p-7042045
Click to view available options
Quantity:
25 g
100 g
1 kg
Unit Size:
100g
1kg
25g
Product Code. 15453809
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar J61186.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 11099-03-9 | C8H19ClN2O | 194.703 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 11099-03-9
Molecular Formula C8H19ClN2O
Molecular Weight (g/mol) 194.703
MDL Number MFCD00149005
InChI Key GBPWTMZRCAESKB-UHFFFAOYSA-N
Synonym Solvent Black 5; C.I. 50415
PubChem CID 19828004
IUPAC Name 2-amino-N,N-dipropylacetamide;hydrochloride
SMILES CCCN(CCC)C(=O)CN.Cl
Spezifikation
Solubility Information Soluble in alcohol
Color Black
Quantity 25 g
Physical Form Powder
Chemical Name or Material Nigrosin
RUO – Research Use Only
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt