Learn More
Thermo Scientific™ Neutralization Solution
Product Code. 15504434 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Quantity:
240 mL
Förpackningsstorlek:
240mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Quantity unitSize
15504434 240 mL 240mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 15504434 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer R1591
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Thermo Scientific GeneJET Neutralization Solution is a component of the GeneJET Plasmid Maxiprep Kit and may be purchased separately. Provided in 240 mL aliquots.
Thermo Scientific GeneJET Neutralization Solution is a component of the GeneJET Plasmid Maxiprep Kit (Cat. No. K0491/K0492) and may be purchased separately. Provided in 240 mL aliquots.
Thermo Scientific GeneJET Neutralization Solution is a component of the GeneJET Plasmid Maxiprep Kit (Cat. No. K0491/K0492) and may be purchased separately. Provided in 240 mL aliquots.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Buffer Neutralization Solution
Product Line GeneJET
Product Type Neutralization Solution
Quantity 240 mL
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.