Beschreibung
NeutraKine™ SCF Monoclonal antibody apecifically detetects NeutraKine™ SCF antigen in Human Samples. It is validated for Neutralization, ELISA.
Spezifikation
Spezifikation
| Antigen | NeutraKine™ SCF |
| Applications | Neutralization, ELISA |
| Classification | Monoclonal |
| Clone | 1B3C4 |
| Conjugate | Unconjugated |
| Formulation | Sterile PBS. |
| Gene Symbols | KITLG |
| Host Species | Mouse |
| Immunogen | human Humankine SCF protein HZ-1024 |
| Purification Method | Protein G purification |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?