Learn More
Neodymium(III) chloride, ultra dry, 99.99% (REO)
Code produit. p-7049412
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantity:
5 g
25 g
missing translation for 'unitSize'
25g
5g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit. 11397857
missing translation for 'mfr': Thermo Scientific Alfa Aesar 014282.06
Request Bulk or Custom Format
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 10024-93-8
Neodymium(III) chloride is used as a precursor for the production of neodymium metal. It is used as a catalyst and accelerates polymerization of various dienes such as polybutylene, polybutadiene, and polyisoprene. It has luminescence property and is widely used as fluorescent label in organic molecules, thereby helping in easy tracking of the compound using fluorescence microscope during various physical and chemical reactions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • Ampouled under argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10024-93-8
MDL Number MFCD00011132
Spécification
Melting Point 784°C
Physical Form Powder
Quantity 5 g
Merck Index 14,6450
Solubility Information Soluble in water and ethanol.
Formula Weight 250.6
Percent Purity 99.99%
Odor Odorless
Packaging Ampule
Sensitivity Hygroscopic
Density 4.134 g/mL
Assay (REO)
Chemical Name or Material Neodymium(III) chloride, Ultra dry
Afficher plus Afficher moins
RUO – Research Use Only
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis