Learn More
Thermo Scientific™ Assembled Target™ 10-425 Caps and Septa
Product Code. p-4526253
Click to view available options
Color:
Natural
Yellow
Septum:
Integral Molded Polypropylene
Red PTFE/White Silicone
Dimensione della confezione:
Pack of 100
Pack of 1000
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 12443658
Marca: Thermo Scientific™ C40105A
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Minimize contamination from handling with convenient Thermo Scientific™ National Assembled Target 10-425 Caps and Septa.
Minimize contamination from handling with convenient Thermo Scientific™ National Assembled Target 10-425 Caps and Septa.
  • Pre-assembled caps and septa are convenient and minimize contamination from handling
  • Storage cap has a solid top and pre-inserted PTFE disk liner
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Description Natural; Septa: Integral Molded Polypropylene
Color Natural
Material Polypropylene
Septum Integral Molded Polypropylene
Product Line National Assembled Target
Type Screw Cap
Closure Size 10 mm
For Use With (Equipment) 10-425 Screw Thread Vials
Limited warranty period: Subject to all warranty requirements and exclusions set out in our Terms and Conditions of Sale, this product is warranted from the date we ship the product and for ninety (90) days thereafter. Disclaimer to internal research use restriction: Any restrictions on the purchaser to utilize the product(s) for internal research purposes only does not apply to the product(s) on the web pages associated with this statement.
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato