Learn More
Thermo Scientific™ National Assembled Standard Opening Vial, Cap and Septum Kits
Product Code. 11911613
Click to view available options
Color:
Amber
Clear
Closure Type:
Phenolic
Polypropylene
Polypropylene, Flanged
Septum:
PTFE
PTFE/Silicone
PTFE/Silicone, Pre-slit
PTFE/Silicone/PTFE
Packaging Type:
Polybag
Storage Tray
Pakningsstørrelse:
Pack of 100
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 11911613
Brand: Thermo Scientific™ C4013015A
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Thermo Scientific™ National Assembled Standard Opening Vial, Cap and Septum Kits provide convenience, efficiency and stackable storage options.
Thermo Scientific™ National Assembled Standard Opening Vial, Cap and Septum Kits provide convenience, efficiency and stackable storage options.
  • Packaged in convenient vial trays with clear covers or in economical polybags
  • Vial trays are stackable for easy storage
  • All caps are manufactured from virgin polypropylene unless noted
Includes: 
100 vials with pre-attached caps and septa
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Closure Color Black
Color (Seal) Red/White
Description Clear Glass; PP Black Cap; Red PTFE/White Silicone septum; in polybag
Color Clear
Material Glass, PTFE, Silicone
Volume (Metric) 2 mL
Septum PTFE/Silicone
Packaging Type Polybag
Closure Material Polypropylene
Closure Type Polypropylene
Closure Size 8-425
Vis mere Vis mindre
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.