Learn More
BRAND™ Narrow Mouth PFA Washing Bottle
Product Code. p-7164812 Shop All Brand Products
Click to view available options
Capacity (Metric):
250 mL
500 mL
Unit Size:
Each
Product Code. 10000182
Brand: BRAND™ 143848
Only null left
Add to basket
Add to basket
Narrow Mouth Washing Bottle constructed of technical grade PFA includes an ETFE screw cap and FEP tubes.
  • Technical grade PFA
  • ETFE screw caps
  • FEP tubes
  • These bottles contain a small fraction of reprocessed PFA from our production process
  • Tips of wash tubes may be cut to increase flow rate
  • Withstands high temperatures and chemical attack
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Capacity (Metric) 250 mL
Material PFA
Thread Size (Metric) GL 25
Mouth Narrow
Closure Material ETFE
Closure Type Screw Cap
Product Content Correction
Product Title
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.