Learn More
Emma Safety Footwear Napoli Safety Shoes
Click to view available options
Size:
39
41
42
43
44
45
46
47
48
Unit Size:
1 pair
Beschreibung
- S3-Safety shoe with sole plate for wet work
- Nitrile Rubber Heat Resistant Outsole
- Full grain leather/Nubuck
- ESD Certified
- Chrome-free lining
- Hydro-Tec™ Sanitized Silver
Spezifikation
Spezifikation
| Certifications/Compliance | EN ISO 20345:2011, EN 12568:2010 |
| Closure Type | Laces |
| Color | Brown |
| Design | Napoli |
| Liner Material | Hydro-Tec™ Sanitized Silver & Wellness leather |
| Material | Leather, Nubuck |
| Size | 48 |
| Toe Material | Steel |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur