Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Replacement Silicone O-Ring for Centrifuge Bottle Sealing Cap
Click to view available options
Product Type:
O-ring
Unit Size:
Pack of 6
Beskrivning
The Nalgene™ Replacement Silicone O-Ring is used as a replacement for the sealing cap on Nalgene™ Cat #3141-1006 Super-Speed Centrifuge Bottle.
- Replacement O-ring
- Used for cap of Nalgene™ Super-Speed Centrifuge Bottle #3141-1006
- Silicone
- 85mm size
- Red
Specifikationer
Specifikationer
| Color | Red |
| Material | Silicone |
| Shape | Round |
| Product Type | O-ring |
| For Use With (Equipment) | Nalgene Cat #3141-1006 Super-Speed Centrifuge Bottle Cap |
| Closure Type | Sealing Cap |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering