Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Polypropylene, Replacement Coupling Inserts, elbow coupling, 1/4 inch
Product Code. 10744053
Click to view available options
Quantity:
Case of 6
Unit Size:
Pack of 6
Product Code. 10744053
Brand: Thermo Scientific™ 21590011
Only null left
Add to basket
Add to basket
For Use With: Nalgene Quick Filling/Venting Closures
Promote faster installation using Thermo Scientific™ Nalgene™ Polypropylene Replacement Coupling Inserts for Quick/Filling Venting Closures, which support one-handed connection and disconnection when applied to mating coupling bodies. Male, barbed quick-disconnect replacement coupling inserts for use with Nalgene Quick Filling/Venting Closures.
  • For use with Nalgene Quick Filling/Venting Closures
  • Promotes fewer leakpoints and short assemblies
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Description 90° Elbow coupling insert
Diameter (English) Inner Tubing 1/4 in.
Diameter (Metric) Inner Tubing 6.35 mm
For Use With (Equipment) Nalgene Quick Filling/Venting Closures
Material Polypropylene
No. per Case 6/Cs.
No. per Pack 6 Pk.
Product Type Insert
Quantity Case of 6
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato