Learn More
Thermo Scientific™ CryoTube™ Holders
GREENER_CHOICE
Product Code. 10508171
Click to view available options
Holds:
25 Cryogenic Tubes
40 Cryogenic Tubes
50 Cryogenic Tubes
Unit Size:
Each
Pack of 15
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 10508171
Brand: Thermo Scientific™ 50300505
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Increase the functionality of your cryogenic tubes with these benchtop tube and vial holders in a variety of compartment configurations with single-handed capping and decapping.
Expand the functionality of cryogenic tube products with Thermo Scientific™ CryoTube™ Holders — benchtop tube and vial containers for single-handed capping and decapping. The product range includes Nalgene™ and Nunc™ containers in various sizes and compartment configurations.
  • Polystyrene coders snap into the caps of Nalgene Cryogenic Tubes for easy sample identification
  • Polycarbonate Benchtop Cryogenic Tube Holder has anti-rotation feature for one handed capping and decapping
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Anti-Rotation Yes
Color Blue
Material Polycarbonate
Type Vial Holder
For Use With (Equipment) Cryo Tube
Holds 25 Cryogenic Tubes
Product Line Nalgene
Quantity 1/Pk., 4/Cs.
Tube Array 5 x 5
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.