Learn More
N-nitrosodimethylamine 1000 μg/mL in Methanol, Second Source, Dr. Ehrenstorfer
Specifikationer
Specifikationer
| Quantity | 1 mL |
| Concentration | 1000 μg/ml |
| Certifications/Compliance | ISO 17034 |
| Solvent or Matrix | Methanol |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?