Learn More
N,N'-Diallyl-L-tartardiamide, 99%
Código de producto. 11434853
Change view
Click to view available options
Quantity:
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Quantity unitSize
11434853 50 g 50g
11444853 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 11434853 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A12195.18
Request Bulk or Custom Format
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
CAS: 58477-85-3 | C10H16N2O4 | 228.25 g/mol
Cross-linking co-monomer for the polymerization of soluble polyacrylamide gels
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 58477-85-3
Molecular Formula C10H16N2O4
Molecular Weight (g/mol) 228.25
MDL Number MFCD00008640
InChI Key ZRKLEAHGBNDKHM-OCAPTIKFSA-N
Synonym n,n'-diallyltartardiamide, 2r,3s-2,3-dihydroxy-n,n'-bis prop-2-enyl butanediamide, 2r,3s-2,3-dihydroxy-n,n'-bis prop-2-en-1-yl succinamide
PubChem CID 6994946
IUPAC Name (2S,3S)-2,3-dihydroxy-N,N'-bis(prop-2-enyl)butanediamide
SMILES O[C@@H]([C@@H](O)C(=O)NCC=C)C(=O)NCC=C
Especificaciones
Melting Point 184°C to 186°C
Quantity 50 g
Beilstein 1712934
Optical Rotation +118° (c=3 in methanol)
Formula Weight 228.25
Percent Purity 99%
Chemical Name or Material N,N'-Diallyl-L-tartardiamide
RUO – Research Use Only
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.