Learn More
N-Methyl-D-aspartic acid, 98%
Product Code. 10239323 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Click to view available options
Quantity:
50 mg
250 mg
1 g
Packaging:
Glass bottle
Packungsgröße:
1g
250mg
50mg
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 10239323
Marke: Thermo Scientific Acros 329192500
Request Bulk or Custom Format
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
CAS: 6384-92-5 | C5H9NO4 | 147.1 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 6384-92-5
Molecular Formula C5H9NO4
Molecular Weight (g/mol) 147.1
MDL Number MFCD00004226
InChI Key HOKKHZGPKSLGJE-GSVOUGTGSA-N
Synonym n-methyl-d-aspartic acid, nmda, n-methyl-d-aspartate, n-methylaspartate, d-aspartic acid, n-methyl, methyl aspartic acid, n-me-d-asp-oh, r-2-methylamino succinic acid, unii-1903b9q6pi, n methyl d aspartate
PubChem CID 22880
ChEBI CHEBI:31882
IUPAC Name (2R)-2-(methylamino)butanedioic acid
SMILES CNC(CC(=O)O)C(=O)O
Spezifikation
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
Melting Point 187°C to 192°C
Color White
Infrared Spectrum Authentic
Assay Percent Range 98%
Packaging Glass bottle
Quantity 250 mg
Merck Index 15, 6749
Specific Rotation Condition − 28.00 (20.00°C c=1,HCl 6N)
Specific Rotation -28
Solubility Information Solubility in water: slightly soluble in water. Other solubilities: soluble in dilute aqueous base,slightly soluble i
Formula Weight 147.1
Percent Purity 98%
Physical Form Powder
Chemical Name or Material N-Methyl-D-aspartic acid, 98%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
RUO – Research Use Only
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt