Learn More
Alfa Aesar™ N-Ethyl-N-methylbenzylamine, 99%
Click to view available options
Quantity:
10 g
50 g
Unit Size:
10g
50g
Specifications
Specifications
| Density | 1.03 |
| Boiling Point | 196°C |
| Refractive Index | 1.4995 |
| Quantity | 10 g |
| UN Number | UN2735 |
| Beilstein | 2082378 |
| Formula Weight | 149.24 |
| Percent Purity | 99% |
| Chemical Name or Material | N-Ethyl-N-methylbenzylamine |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur