Learn More
n-Decylamine, 99%
Product Code. p-3593475 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Click to view available options
Quantity:
10 g
50 g
Packaging:
Glass bottle
Unit Size:
10g
50g
Product Code. 10008622
Brand: Thermo Scientific Acros 111920100
Request Bulk or Custom Format
CAS: 2016-57-1 | C10H23N | 157.30 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 2016-57-1
Molecular Formula C10H23N
Molecular Weight (g/mol) 157.30
MDL Number MFCD00008149
InChI Key MHZGKXUYDGKKIU-UHFFFAOYSA-N
Synonym decylamine, 1-aminodecane, 1-decanamine, n-decylamine, 1-decylamine, decanamine, monodecylamine, kemamine p 190d, aminodecane, decyl amine
PubChem CID 8916
IUPAC Name decan-1-amine
SMILES CCCCCCCCCCN
Spezifikation
CAS Min % 98.5
CAS Max % 100.0
Melting Point 12°C to 15°C
Color Brown or Colorless to Yellow
Density 0.7870g/mL
Boiling Point 216°C to 218°C
Flash Point 85°C
Infrared Spectrum Authentic
Assay Percent Range 98.5% min. (GC)
Packaging Glass bottle
Linear Formula CH3(CH2)9NH2
Refractive Index 1.4350 to 1.437
Quantity 10 g
Beilstein 04, 199
Specific Gravity 0.787
Formula Weight 157.3
Percent Purity 99%
Physical Form Liquid
Chemical Name or Material n-Decylamine
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
RUO – Research Use Only
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt