Learn More
N-(3-Hydroxyphenyl)thiourea, 97%
Product Code. 11302387
Click to view available options
Quantity:
2 g
10 g
Unit Size:
10g
2g
Product Code. 11302387
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar L09975.09
Request Bulk or Custom Format
CAS: 3394-05-6 | C8H8N2O6 | 228.16 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 3394-05-6
MDL Number MFCD00022167
Specifications
Melting Point 175°C to 180°C
Odor Odorless
Molecular Formula C7H8N2OS
Quantity 10 g
Beilstein 2090372
Synonym 1-3-hydroxyphenyl-2-thiourea, 3-hydroxyphenyl thiourea, 1-3-hydroxyphenyl thiourea, 3-aminothioxomethyl amino phenol, acmc-20apbj, 1-m-hydroxyphenyl thiourea, 3-hydroxy-phenylthioharnstoff, thiourea, 3-hydroxyphenyl, thiourea,n-3-hydroxyphenyl, 1-m-hydroxyphenyl-2-thiourea
InChI Key BHJYKFUCQNISJA-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC(=CC(=C1)O)NC(=S)N
IUPAC Name (3-hydroxyphenyl)thiourea
Molecular Weight (g/mol) 168.21
PubChem CID 2759330
Formula Weight 168.22
Percent Purity 97%
Chemical Name or Material N-(3-Hydroxyphenyl)thiourea
Show More Show Less
RUO – Research Use Only
Product Content Correction
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato