Learn More
N-[3-(2-Furyl)benzyl]-N-methylamine, ≥97%, Thermo Scientific™
Product Code. 10225364
Click to view available options
Quantity:
250 mg
1 g
Unit Size:
1g
250mg
Product Code. 10225364
Brand: Thermo Scientific Maybridge CC46146CB
Request Bulk or Custom Format
Identificatori chimici
CAS 857284-27-6
Molecular Formula C12H13NO
Molecular Weight (g/mol) 187.242
MDL Number MFCD08435877
InChI Key WMCXJYGZLCREMM-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-3-2-furyl benzyl-n-methylamine, 3-furan-2-yl phenyl methyl methyl amine, 1-3-furan-2-yl phenyl-n-methylmethanamine, 3-2-furyl phenyl methyl methylamine, benzenemethanamine,3-2-furanyl-n-methyl
PubChem CID 18525790
IUPAC Name 1-[3-(furan-2-yl)phenyl]-N-methylmethanamine
SMILES CNCC1=CC=CC(=C1)C2=CC=CO2
Specifica
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Assay Percent Range 97%
Quantity 250 mg
Formula Weight 187.24
Percent Purity 97%
Chemical Name or Material N-[3-(2-furyl)benzyl]-N-methylamine
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato