Learn More
Invitrogen™ MYOZ2 Polyclonal Antibody
Description
Immunogen sequence: MLSHNTMMKQ RKQQATAIMK EVHGNDVDGM DLGKKVSIPR DIMLEELSHL SNRGARLFKM RQRRSDKYTF ENFQYQSRAQ INHSIAMQNG KVDGSNLEGG SQQAPLTPPN TPDPRSPPNP DNIAPGYSGP LKEIPPEKFN TTAVPKYYQS PWEQAISNDP ELLEALYPKL FKPEGKAELP DYRSFNRVAT PFGGFEKASR MVKFKVPDFE LLLLTDPRFM SFVNPLSGRR SFNRTPKGWI SENIPIVITT EPTDDTTVPE SEDL; Positive Samples: Mouse heart, Mouse skeletal muscle, Rat skeletal muscle; Cellular Location: Cytoplasm, Z line, myofibril, sarcomere.
Specifications
Specifications
| Antigen | MYOZ2 |
| Applications | ELISA, Western Blot, Immunocytochemistry |
| Classification | Polyclonal |
| Concentration | 2.1 mg/mL |
| Conjugate | Unconjugated |
| Formulation | PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 |
| Gene | MYOZ2 |
| Gene Accession No. | Q9JJW5, Q9NPC6 |
| Gene Alias | 1110012I24Rik; C4orf5; calcineurin-binding protein calsarcin-1; calsarcin-1; CMH16; CS-1; Fatz-2; FATZ-related protein 2; muscle-specific protein; myoz2; myozenin 2; myozenin-2; myozenin-like 2; Myozl2 |
| Gene Symbols | MYOZ2 |
| Show More |
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.