Learn More
MP Biomedicals™ YES Powder
Codice prodotto. 11387849 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantity:
454 g
Dimensione della confezione:
454g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantity unitSize
11387849 454 g 454g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 11387849 Fornitore MP Biomedicals™ N. del fornitore 114101522
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Molecular biology certified yeast growth medium for the growth of S. pombe in liquid medium
  • Certified Yeast Growth Medium
  • Rich medium for the growth of S. pombe in liquid medium
  • Powdered
  • Four years shelf life
Formulation
  • Use 35g per liter
  • Contents/liter: YE, 1x SP Supplements (50mg each ADE, HIS, LEU, LYS, URA)
Yeast cell culture, Life sciences
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Content And Storage 15°C to 30°C
Form Dehydrated
Grade Molecular biology
Product Type Microbiology Media
Formulation Yeast extract 5g/L, Dextrose 30g/L, 1X supplements (50mg each ADE, HIS, LEU, LYS, URA)
For Use With (Application) For growth of S. pombe in liquid medium
Quantity 454 g
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.