Learn More
MP Biomedicals™ Terrific Broth, For Molecular Biology Dehydrated Media
Shop All MP Biomedicals ProductsEspecificaciones
Especificaciones
| Content And Storage | 4°C |
| Form | Dehydrated |
| Media Type | Terrific Broth |
| Product Type | Microbiology Media |
| Formulation | Tryptone 12g/L, Yeast extract 24g/L, Potassium Phosphate, Monobasic 2.3g/L, Potassium phosphate, Dibasic 12.5g/L |
| Quantity | 500 g |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?