missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MP Biomedicals™ Poly-L-Lysine Hydrobromide Attachment Factors: 30,000-70,000 MW

Product Code. 11486632 Shop All MP Biomedicals Products
Click to view available options
Quantity:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Sterility:
Non-sterile
Sterile
Unit Size:
100mg
10mg
25mg
50mg
5mg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Code produit. 11486632

Marque: MP Biomedicals™ 0215017625

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Facilitate attachment, adherence, and spreading in the culture of adherent cells

Available nonsterile or gamma-irradiated.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Content And Storage -20°C
Product Type Poly-L-Lysine
Sterility Non-sterile
Quantity 25 mg
Source Synthetic
Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis