Learn More
MP Biomedicals™ Nigrosin Stain
Shop All MP Biomedicals Products
Click to view available options
Quantity:
25 g
100 g
Unit Size:
100g
25g
Description
- Formula Weight: 737.87
- CAS # 8005-03-6
- Synonym: Acid Black 2; C.I. 50420
- Physical Description: Black crystalline powder
- Solublility: Soluble in water(1mg/ml-opaque black with purple cast solution)
Specifications
Specifications
| Type | Nigrosin |
| Quantity | 100 g |
| Format | Crystal |
| For Use With (Application) | Viable cell staining agent especially in stem cell biology |
| Storage Requirements | 15 to 30°C |
Unless specified otherwise, MP Biomedical's products are for research or further manufacturing use only, not for direct human use.
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering