missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Mono[2-(perfluorohexyl)ethyl] Phosphate Dibenzyl Ester, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Chemical Name or Material | Mono[2-(perfluorohexyl)ethyl] Phosphate Dibenzyl Ester |
| Analyte or Component Names | Mono[2-(perfluorohexyl)ethyl] Phosphate Dibenzyl Ester |
| Shipping Condition | Room Temperature |
| Molecular Formula | C22 H18 F13 O4 P |
| Synonym | Dibenzyl (3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-Tridecafluorooctyl) Phosphate |
| InChI Formula | InChI=1S/C22H18F13O4P/c23-17(24,18(25,26)19(27,28)20(29,30)21(31,32)22(33,34)35)11-12-37-40(36,38-13-15-7-3-1-4-8-15)39-14-16-9-5-2-6-10-16/h1-10H,11-14H2 |
| Solution Type | Neat |
| SMILES | FC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)CCOP(=O)(OCc1ccccc1)OCc2ccccc2 |
| IUPAC Name | dibenzyl 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridecafluorooctyl phosphate |
| Industry Type | Pharmaceutical |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?