Learn More
Molecular sieves, 3A, 2-5 mm (0.08-0.20in) beads
Product Code. p-7044234
Click to view available options
Quantity:
250 g
1000 g
Unit Size:
1kg
250g
Product Code. 11397415
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar L05359.30
Request Bulk or Custom Format
Edge
CAS: 308080-99-1 | AlNaO6Si2 | 202.135 g/mol
Molecular sieves, 3A is used as a desiccant in petroleum and chemical industries. It is useful for the drying of unsaturated hydrocarbons such as ethylene, propylene and butadiene. It is also used in the removal of water from ethanol. It finds application in the drying of certain chemicals namely ethanol, refrigerants and natural gas. It plays an important role in selective adsorption of water in insulated glass (IG) and polyurethane. It has been considered as a general-purpose drying agent in polar and non polar media.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 308080-99-1
Molecular Formula AlNaO6Si2
Molecular Weight (g/mol) 202.135
MDL Number MFCD00131613
InChI Key URGAHOPLAPQHLN-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 19758701
IUPAC Name aluminum;sodium;dioxido(oxo)silane
SMILES [O-][Si](=O)[O-].[O-][Si](=O)[O-].[Na+].[Al+3]
Specifications
Sensitivity Hygroscopic
Quantity 250 g
Solubility Information Insoluble in cold water,hot water,methanol,diethyl ether,n-octanol and acetone.
Chemical Name or Material Molecular sieves, 3A, 3 to 5mm (0.12 to 0.20 in) beads
RUO – Research Use Only
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt